Principaux documents
ENA946831917
Enamine
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methylcyclohexyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H16O3S/c1-7-4-3-5-8(6-7)11-12(2,9)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DJEAINHKOPMWTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322201