Principaux documents
ENA946831473
Enamine
2-[3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)oxan-3-yl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H23NO5/c24-20(25)12-22(10-5-11-27-14-22)23-21(26)28-13-19-17-8-3-1-6-15(17)16-7-2-4-9-18(16)19/h1-4,6-9,19H,5,10-14H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
OJNUTKRUPRODJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267708
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267708