Principaux documents
ENA769506179
Enamine
methyl 1-(oxan-4-yl)azetidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)azetidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-13-10(12)9-2-5-11(9)8-3-6-14-7-4-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
FJBYOMNTEKKEMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365496
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365496