Key Documents
ENA769495923
Enamine
methyl 2-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.63
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(10(12)13-2)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
Clé InChI
BJWLCWXTWGETFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201226
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201226