Principaux documents
ENA769495692
Enamine
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO3S/c1-13-8-3-2-7(10)4-6(8)5-14(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
PNKBVDGJHIQZCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141078