Principaux documents
ENA715369536
Enamine
tert-butyl 3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-5-8-6-12(7-9(8)13)10(14)15-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
UHNGPZRFJMPEEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303325
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303325