Principaux documents
ENA638599154
Enamine
2,4-dimethyloxan-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6-5-7(2,8)3-4-9-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PAWTZMCTKMSIOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343826