Key Documents
ENA638598844
Enamine
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-ethoxyacetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(9(10)11)7-5-3-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
YDFIWJFDKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344860