Principaux documents
ENA638598623
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]pyrrolidin-3-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-((dimethylamino)methyl)pyrrolidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O.2ClH/c1-9(2)6-7(10)3-4-8-5-7;;/h8,10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
MHXCMTKUKPDZMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345752
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345752