Key Documents
ENA638597776
Enamine
1,1,1-trifluoro-5-phenylpentan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-phenyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c12-11(13,14)8-10(15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,15H2
Clé InChI
FYACPZGCLYNRKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342674