Key Documents
ENA638597218
Enamine
benzyl 3,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 3,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c15-11-6-7-14(8-12(11)16)13(17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
KURHNLXSYOTDJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341854