Key Documents
ENA638597215
Enamine
3-aminopropyl prop-2-enoate; trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-aminopropyl acrylate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H11NO2.C2HF3O2/c1-2-6(8)9-5-3-4-7;3-2(4,5)1(6)7/h2H,1,3-5,7H2;(H,6,7)
Clé InChI
NPZKFFAXUGTGOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341827
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341827