Principaux documents
ENA638588040
Enamine
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-2-8-4-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
IJUZETZCRQBGBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520