Principaux documents
ENA580357697
Enamine
(1,2-dimethylcyclopentyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,2-dimethylcyclopentyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-7-4-3-5-8(7,2)6-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
Clé InChI
LOANGZHZONGGCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330228
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330228