Documents
ENA580354471
Enamine
oxolan-3-yl chloroformate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.56
Numéro MDL:
Iupac Name
tetrahydrofuran-3-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClO3/c6-5(7)9-4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
BULSKJQNVXVGHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322657