Principaux documents
ENA580354037
Enamine
sodium 2-[3-(dimethylamino)azetidin-1-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.18
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 2-(3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.Na/c1-8(2)6-3-9(4-6)5-7(10)11;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
RCWJOLCURCQRJD-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321848