Principaux documents
ENA580349767
Enamine
N-methylthiophene-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.19
Numéro MDL:
Pf
112-117
Iupac Name
N-methyl-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H7NOS/c1-7-6(8)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
JNUIOYAYNFFHTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315292
Flash Point
152.3
Melting Point
112-117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315292