Principaux documents
ENA580348972
Enamine
3-(5-cyano-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro MDL:
Pf
275-276
Iupac Name
3-(5-cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O4/c9-3-5-4-11(2-1-6(12)13)8(15)10-7(5)14/h4H,1-2H2,(H,12,13)(H,10,14,15)
Clé InChI
IPNVPPYKPKBHLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313197
Melting Point
275-276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313197