Principaux documents
ENA580348850
Enamine
5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.55
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClF3N3/c6-2-1-11-4(10)12-3(2)5(7,8)9/h1H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
CTRPXMJZFLNZKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138538
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138538