Key Documents
ENA517162547
Enamine
2-cyclopropyl-2-ethoxyethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-ethoxyethane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H13ClO3S/c1-2-11-7(6-3-4-6)5-12(8,9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
NEGTVBXNDXKLFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312587
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312587