Principaux documents
ENA517162539
Enamine
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.72
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9(10,6-8)7-11;/h11H,3-7,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KGFPXICPYDHSAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508