Principaux documents
ENA517162486
Enamine
2,3-difluoropyridin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-difluoropyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H4F2N2.ClH/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7;/h1-2H,(H2,8,9);1H
Clé InChI
JLOFFXQMVPOYID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311567
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311567