Principaux documents
ENA517162164
Enamine
2,2,5,5-tetramethylcyclopentan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,5,5-tetramethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(2)5-6-9(3,4)7(8)10/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
BXYUQRQZHXARGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310568