Principaux documents
ENA517161620
Enamine
(1-benzylazetidin-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-2-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-9-11-6-7-12(11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2
Clé InChI
RPRDXAKZYYOKSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306598
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306598