Key Documents
ENA517161250
Enamine
3-[1-(3-hydroxypropyl)cyclopropyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3'-(cyclopropane-1,1-diyl)bis(propan-1-ol)
Inchi Code
1S/C9H18O2/c10-7-1-3-9(5-6-9)4-2-8-11/h10-11H,1-8H2
Clé InChI
INNRAURZFRXXAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680