ENA514507539
Enamine
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-306840-50MG
384.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-306840-50MG
384.30 CHF
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-7(11-2)4-8(5-7)3-6(9)10;/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
SKGUFMBWFPJGKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306840