Principaux documents
ENA514507007
Enamine
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H19N3/c1-8-6-10(14(2)13-8)7-9-4-3-5-11(9)12/h6,9,11H,3-5,7,12H2,1-2H3
Clé InChI
VATRBJDYQXXQQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256