Principaux documents
ENA514506746
Enamine
4-ethyloxolan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethyltetrahydrofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-2-5-3-8-4-6(5)7/h5-6H,2-4,7H2,1H3
Clé InChI
FYFCHPORKPFYBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303395