Key Documents
ENA514506399
Enamine
7-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.67
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(7-10-5-1)3-4-9-6-8;/h9H,1-7H2;1H
Clé InChI
WNCMHNRMMUYSDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300346
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300346