Principaux documents
ENA514237040
Enamine
dibenzyl(prop-2-en-1-yl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dibenzyl-2-propen-1-amine
Inchi Code
1S/C17H19N/c1-2-13-18(14-16-9-5-3-6-10-16)15-17-11-7-4-8-12-17/h2-12H,1,13-15H2
Clé InChI
NJPRBZWNEQXSAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301291
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301291