Documents
ENA514236591
Enamine
2-(cyclopropylamino)propanenitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(cyclopropylamino)propanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2.ClH/c1-5(4-7)8-6-2-3-6;/h5-6,8H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
UPADPUQOBZRDRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300635
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300635