Principaux documents
ENA514236586
Enamine
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.61
Numéro MDL:
Pf
182-183
Iupac Name
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FN.ClH/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6;/h5,8H,1-4H2;1H
Clé InChI
QUGRCPNALUPMMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535
Melting Point
182-183
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535