Principaux documents
ENA514235800
Enamine
1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
VWXJHLSFAQVXJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297123