Principaux documents
ENA508626973
Enamine
7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-2-8-4-3-5-9-6-10(7-12)13-11(8)9/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
XNGFDRRQNKFTFH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298847
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298847