Principaux documents
ENA508625715
Enamine
(1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.65
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-5-9-8-4-2-1-3-7(8)6-11-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
GWBHISIOGQTEOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295193
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295193