Principaux documents
ENA508624434
Enamine
3-amino-2-(cyclopropylmethyl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-2-(cyclopropylmethyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-4-6(7(9)10)3-5-1-2-5;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
UJZMHEALMACUEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264592
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264592