Key Documents
ENA497682757
Enamine
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H8F3NO3S/c5-4(6,7)3-8-12(10,11)2-1-9/h8-9H,1-3H2
Clé InChI
DOCOMCSKUBSUJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268530
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268530