Principaux documents
ENA497682691
Enamine
4-tert-butyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(tert-butyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-13(2,3)10-5-6-12(16)11(9-10)15-8-4-7-14-15/h4-9,16H,1-3H3
Clé InChI
NAPDHZKXJUVIQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268288
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268288