Documents
ENA497682158
Enamine
(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[2-(thiophen-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.44
Numéro MDL:
Pf
158-162
Iupac Name
(6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H16N2O6S2/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23)/t12-,15-/m1/s1
Clé InChI
XIURVHNZVLADCM-IUODEOHRSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267043
Melting Point
158-162
Pictogrammes
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267043