Principaux documents
ENA497680860
Enamine
2-(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.38
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)piperidin-1-yl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C16H23N3O4/c1-16(2,3)23-15(22)18-12-5-8-19(9-6-12)13-10-11(14(20)21)4-7-17-13/h4,7,10,12H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)
Clé InChI
JYAVXUYLVORZTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265143