Principaux documents
ENA497679923
Enamine
N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-8(11)9-4-7-10-5-2-3-6-10/h2-7H2,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
TYSAXPAUNHTCBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262772
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262772