Principaux documents
ENA497679824
Enamine
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-5(2)6(10-3)4-11(7,8)9/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ULFIPEGMJVMGLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580