Documents
ENA497679737
Enamine
2-(2-chlorophenyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-4-2-1-3-8(9)10-13-5-7(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
Clé InChI
IVAPUCSVKRFGEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386