Key Documents
ENA497678355
Enamine
methyl 1-cyclopentylazetidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-cyclopentyl-2-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-13-10(12)9-6-7-11(9)8-4-2-3-5-8/h8-9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
DZNOPQHVCIRBEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246858
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246858