Principaux documents
ENA497377464
Enamine
2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-8-10-6-4-5-7-11(10)12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
ZCENPHKFPQBAPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016