Principaux documents
ENA497377215
Enamine
3-methoxy-1,2-thiazole-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxyisothiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2OS/c1-8-5-2-4(3-6)9-7-5/h2H,1H3
Clé InChI
DTIKLZLBJRXSCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258414
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258414