Key Documents
ENA497376809
Enamine
(cyclopropylmethyl)[(6-methylpyridin-3-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(cyclopropylmethyl)-N-[(6-methyl-3-pyridinyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-2-3-11(8-13-9)7-12-6-10-4-5-10/h2-3,8,10,12H,4-7H2,1H3
Clé InChI
PDPJMYFRUAKJLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258063
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258063