Principaux documents
ENA497376441
Enamine
2-ethyl-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-3-11-8(2)7-9-5-4-6-10(13(15)16)12(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
OEFPPPOUNLZAKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257081