Principaux documents
ENA497375536
Enamine
3-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Pf
90-93
Iupac Name
3-nitro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-11-4-2-1-3-8-5-6-9(12(14)15)7-10(8)11/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
VDNGDQXLGGSHHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255008
Melting Point
90-93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255008