Principaux documents
ENA497375461
Enamine
3-amino-5-(aminomethyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-5-(aminomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c9-4-5-1-6(8(11)12)3-7(10)2-5/h1-3H,4,9-10H2,(H2,11,12)
Clé InChI
QDRRGYKDXABRGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254837
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254837